Méthanesulfinate de sodium, grade technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR42101-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR42101-100G APOSOR42101-5G APOSOR42101-25G
Méthanesulfinate de sodium, grade technique
Méthanesulfinate de sodium
Formule: CH₃NaO₂S
MW: 102,09 g/mol
Point de fusion: 222…226 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040392
Numéro CAS: 20277-69-4
EINECS: 243-669-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité