2-Indanylacetic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 130 EUR InStock
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082653
Numéro CAS: 37868-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité