4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,0100 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11040194
Numéro CAS: 78137-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité