1,3-Diiodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4213-500GEA 510 EUR InStock
APOSOR4213-500G APOSOR4213-100G
1,3-Diiodobenzène 98%
1,3-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041731
Numéro CAS: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité