2-Pyrimidinemethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)pyrimidine
OR42130-25G
APOSOR42130-25GEA 162 EUR InStock
APOSOR42130-25G
2-Pyrimidinemethanol 98%
2-Pyrimidinemethanol
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796201
Numéro CAS: 42839-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité