(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
OR42150-100G
APOSOR42150-100GEA 313 EUR InStock
APOSOR42150-100G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C/0.4mmHg
Point de fusion: 55 °C
Densité: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798260
Numéro CAS: 61278-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité