Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-iodopyrimidine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR42151-25GEA 209 EUR InStock
APOSOR42151-25G
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine


Formule: C₄H₄IN₃
MW: 221 g/mol
Point de fusion: 217…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075666
Numéro CAS: 1445-39-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité