(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42155-10G OR42155-1G OR42155-5G
APOSOR42155-10GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR42155-10G APOSOR42155-1G APOSOR42155-5G
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formule: C₉H₁₆INO₄
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216579
Numéro CAS: 93267-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité