(±)-Méthyl-2 tétrahydrofuranne 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR42160-1LEA 65.5 EUR InStock
APOSOR42160-1L APOSOR42160-500ML APOSOR42160-5X1L
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofuranne 99%
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 78…82 °C
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité