Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00728625
Numéro CAS: 28942-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité