Benzophénone-imine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR42185-100GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR42185-100G APOSOR42185-500G APOSOR42185-25G
Benzophénone-imine 97%
Benzophénone-imine
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Point d'ébullition: 151…153 °C/10mmHg
Densité: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001760
Numéro CAS: 1013-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité