8-Chloroquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42189-100G OR42189-25G
APOSOR42189-100GEA 455 EUR InStock
APOSOR42189-100G APOSOR42189-25G
8-Chloroquinoléine 98%
8-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047618
Numéro CAS: 611-33-6
EINECS: 210-265-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité