1,4-Diiodobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4220-100G OR4220-500G OR4220-1KG
APOSOR4220-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR4220-100G APOSOR4220-500G APOSOR4220-1KG
1,4-Diiodobenzène
1,4-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 131…133 °C
Densité: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001054
Numéro CAS: 624-38-4
EINECS: 210-842-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité