1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4500 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100437
Numéro CAS: 16588-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité