2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR42216-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR42216-25G APOSOR42216-100G APOSOR42216-5G
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione 98%
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C/6mmHg
Densité: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008848
Numéro CAS: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité