(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42217-10G OR42217-25G OR42217-5G
APOSOR42217-10GEA 382 EUR InStock
APOSOR42217-10G APOSOR42217-25G APOSOR42217-5G
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 110…115 °C/0.2mmHg
Densité: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066224
Numéro CAS: 32780-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité