2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR42220-25GEA 319 EUR InStock
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G APOSOR42220-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C
Point de fusion: 33…36 °C
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006305
Numéro CAS: 38222-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité