(4-Chlorophényl)acétate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
OR42221-500G
APOSOR42221-500GEA 203 EUR InStock
APOSOR42221-500G
(4-Chlorophényl)acétate de méthyle 98%
(4-Chlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C/8mmHg
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032743
Numéro CAS: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité