Ethylurée
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Éthylurée
APOSOR42229-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR42229-100G APOSOR42229-25G APOSOR42229-500G
Ethylurée
Ethylurée
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Point de fusion: 87…90 °C
Point d'éclair: 93,4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007953
Numéro CAS: 625-52-5
EINECS: 210-898-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité