2-Iodobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Iodobenzonitrile
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodobenzonitrile 98%
2-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079761
Numéro CAS: 4387-36-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité