1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₉H₁₃N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128294
Numéro CAS: 862728-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité