Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-4-bromobenzoate
OR4230-100G OR4230-25G OR4230-5G
APOSOR4230-100GEA 194 EUR InStock
APOSOR4230-100G APOSOR4230-25G APOSOR4230-5G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0586 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783014
Numéro CAS: 135484-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité