Methyl adipoyl chloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate
OR4232-25G
APOSOR4232-25GEA 359 EUR InStock
APOSOR4232-25G
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Formule: C₇H₁₁ClO₃
MW: 178,62 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/0.8mmHg
Densité: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013661
Numéro CAS: 35444-44-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité