4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Hydrazinecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR4245-1G OR4245-5G
APOSOR4245-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR4245-1G APOSOR4245-5G
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₉BN₂O₃
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 236…240 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659865
Numéro CAS: 850567-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité