2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4254-25G OR4254-5G OR4254-100G
APOSOR4254-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR4254-25G APOSOR4254-5G APOSOR4254-100G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formule: C₄H₃Cl₂NS
MW: 168,0443 g/mol
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01073549
Numéro CAS: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité