5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid Hemihydrate
OR4265-100G OR4265-25G OR4265-5G
APOSOR4265-100GEA 190 EUR InStock
APOSOR4265-100G APOSOR4265-25G APOSOR4265-5G
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₄N₄O₂
MW: 128,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010620
Numéro CAS: 3641-13-2
EINECS: 222-868-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité