4-Amino-3-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4266-5GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR4266-5G APOSOR4266-1G
4-Amino-3-iodopyridine
4-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Point de fusion: 95…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663853
Numéro CAS: 88511-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité