Amino-2-dichloro-3,5-pyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine 97+%
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006313
Numéro CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité