2-Bromo-3-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-picoline
OR4270-100G OR4270-25G OR4270-5G
APOSOR4270-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR4270-100G APOSOR4270-25G APOSOR4270-5G
2-Bromo-3-méthylpyridine
2-Bromo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 218…219 °C
Densité: 1.544 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239380
Numéro CAS: 3430-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité