2-(Bromométhyl)naphtalene, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Bromométhyl)naphtalene, grade Technique
2-(Bromométhyl)naphtalene
Formule: C₁₁H₉Br
Point d'ébullition: 213 °C/100mmHg
Point de fusion: 52…54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004123
Numéro CAS: 939-26-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité