Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Bromoacétanilide 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Bromophényl)acétamide

APOSOR4282-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR4282-100G
4'-Bromoacétanilide 99%
4'-Bromoacétanilide


Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Point de fusion: 165…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000092
Numéro CAS: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité