4-Bromoanisole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4283-2.5KGEA 248 EUR InStock
APOSOR4283-2.5KG APOSOR4283-100G APOSOR4283-500G
4-Bromoanisole 99%
4-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 222…223 °C
Point de fusion: 44478 °C
Densité: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000097
Numéro CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité