Acide 4-bromobutyrique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4284-100GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
Acide 4-bromobutyrique 95%
Acide 4-bromobutyrique
Formule: BrH₂C(CH₂)₂COOH
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002817
Numéro CAS: 2623-87-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité