Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2,3-dichlorobenzène

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR4287-25GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR4287-25G
1-Bromo-2,3-dichlorobenzène
1-Bromo-2,3-dichlorobenzène


Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C/765mmHg
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité