3'-Aminoacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
OR4296-100G OR4296-500G
APOSOR4296-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR4296-100G APOSOR4296-500G
3'-Aminoacétophénone
3'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 289…291 °C
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007796
Numéro CAS: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité