4-Iodobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Iodobenzonitrile
OR4305-100G OR4305-25G OR4305-500G
APOSOR4305-100GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR4305-100G APOSOR4305-25G APOSOR4305-500G
4-Iodobenzonitrile
4-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051310
Numéro CAS: 3058-39-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité