1-Iodo-4-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4306-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR4306-100G APOSOR4306-10G
1-Iodo-4-nitrobenzène 98%
1-Iodo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C/772mmHg
Point de fusion: 173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007299
Numéro CAS: 636-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité