5-Amino-2-bromobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4307-5GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR4307-5G APOSOR4307-1G APOSOR4307-25G
5-Amino-2-bromobenzoic acid
5-Amino-2-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 171…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368968
Numéro CAS: 2840-02-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité