2-Méthyl-6-nitroquinoléine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4322-1G OR4322-25G OR4322-5G
APOSOR4322-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR4322-1G APOSOR4322-25G APOSOR4322-5G
2-Méthyl-6-nitroquinoléine 97%
2-Méthyl-6-nitroquinoléine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051736
Numéro CAS: 613-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité