2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
OR4329-100G OR4329-25G OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR4329-100G APOSOR4329-25G APOSOR4329-500G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C/5mmHg
Densité: 1.535 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155124
Numéro CAS: 34824-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité