4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4333-1G OR4333-25G OR4333-5G
APOSOR4333-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4333-1G APOSOR4333-25G APOSOR4333-5G
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Formule: C₈H₈BrCl
MW: 219,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672954
Numéro CAS: 289039-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité