Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobutane 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR4335-500GEA 119 EUR InStock
APOSOR4335-500G APOSOR4335-1KG
2-Bromobutane 98%
2-Bromobutane


Formule: H₃CBrCHCH₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000156
Numéro CAS: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
ONU: 2339
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité