2-Bromo-2-méthylpropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4337-500G OR4337-100G
APOSOR4337-500GEA 241 EUR InStock
APOSOR4337-500G APOSOR4337-100G
2-Bromo-2-méthylpropane
2-Bromo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉Br
Point d'ébullition: 71…73 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.189 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000125
Numéro CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
ONU: 2342
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité