2'-Bromoacétanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4339-100G OR4339-25G OR4339-5G
APOSOR4339-100GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR4339-100G APOSOR4339-25G APOSOR4339-5G
2'-Bromoacétanilide
2'-Bromoacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Point de fusion: 96.5…100.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099252
Numéro CAS: 614-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité