4'-Chloroacétanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloroacétanilide
4'-Chloroacétanilide
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C
Point de fusion: 176…180 °C
Densité: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000612
Numéro CAS: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité