1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR4348-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR4348-100G
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol 97%
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 558-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité