3-Phénylpipéridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43508-250MG OR43508-5G OR43508-1G
APOSOR43508-250MGEA 49.3 EUR InStock
APOSOR43508-250MG APOSOR43508-5G APOSOR43508-1G
3-Phénylpipéridine 97%
3-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C/8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00804860
Numéro CAS: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité