2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43518-1G OR43518-5G
APOSOR43518-1GEA 123 EUR InStock
APOSOR43518-1G APOSOR43518-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 118…120 °C/13mmHg
Densité: 1.069 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191779
Numéro CAS: 60656-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité