N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43520-100G OR43520-25G OR43520-500G
APOSOR43520-100GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR43520-100G APOSOR43520-25G APOSOR43520-500G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076981
Numéro CAS: 74844-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité