4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4-Aminophenyl)butyric acid
OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2200 g/mol
Point de fusion: 121…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075052
Numéro CAS: 15118-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité